Learn More
Kaliumcyanid, 97 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium cyanide |
| Namenshinweis | 96+% |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | CKN |
| Fieser | 05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22 |
| Merck Index | 15, 7747 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium cyanide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.