missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumcyanid, puriss. p.a. ACS-Reagenz, Solstice

Artikelnummer. 15673330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15673330 25 kg 25 Kilogramm
15643330 100 g 100 Gramm
15663330 250 g 250 Gramm
15653330 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15673330 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3125225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6704.82 €
    4954.45 € / 25 Kilogramm
    Sparen 1750.37 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥97.0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 151-50-8
Summenformel CKN
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
MDL-Nummer MFCD00011397
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumcyanid, Kaliumcyanid K Cn, Caswell Nr. 688A, Kaliumzyanid deutsch, RCRA-Abfallnummer P098, Kaliumcyanid, französisch, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
SMILES [C-]#N.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaliumcyanid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Physikalische Form Solid
Menge 25 kg
Strukturformel KCN
UN-Nummer 1680
Beilstein 3593645
Formelmasse 65,12 g/mol
Reinheit (%) ≥97 %
Güte ACS/puriss. P. A
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.