Learn More
Kaliumcyanid, technischer Gütegrad, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641080 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15641080 1 kg 1 Kilogramm
15661080 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15641080 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 118131KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Technisch, ≥ 96 %
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-50-8
Summenformel CKN
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
MDL-Nummer MFCD00011397
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumcyanid, Kaliumcyanid K Cn, Caswell Nr. 688A, Kaliumzyanid deutsch, RCRA-Abfallnummer P098, Kaliumcyanid, französisch, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
SMILES [C-]#N.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumcyanid
Menge 1 kg
Strukturformel KCN
UN-Nummer 1680
Beilstein 3593645
Formelmasse 65.12 mol
Reinheit (%) ≥ 96 %
Güte Technisch