Learn More
Kaliumcyclopropyltrifluorborat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7053524
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15437158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60673.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1065010-87-8 | C3H5BF3K | 147.977 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1065010-87-8
Summenformel C3H5BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 147.977
MDL-Nummer MFCD09265031
InChI-Schlüssel CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyltrifluoroboranuide, potassium cyclopropyltrifluororate, potassium cyclopropytrifluoroborate, potassium cycloproyltrifluoroborate, potassiumcyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyl-trifluoroborate, cyclopropyltrifluoroborate potassium salt, potassium;cyclopropyl trifluoro boranuide, potassium ion cyclopropyltrifluoroboranuide
PubChem CID 23697338
IUPAC-Name Kalium; Cyclopropyl(trifluor)boranuid
SMILES [B-](C1CC1)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 348°C to 350°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Formelmasse 147.98
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Empfindlichkeit Luftempfindlich