Learn More
Kaliumdichromat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 500°C |
| Schmelzpunkt | 398°C |
| Farbe | Orange |
| pH | 4 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 294.19g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium dichromate
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.