Learn More
Kaliumdichromat, Kristall, Primärstandard, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumdichromat |
| Namenshinweis | Primär-Standard |
| CAS | 7778-50-9 |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | Cr2K2O7 |
| Synonym | Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Iopezit, Dikaliumbichromat, Kaliumdichromat VI, Phthalsäure-Dikaliumsalz, Dikaliumdichromium-Heptaoxid, Kalibichromat, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash |
| InChI-Schlüssel | KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
| IUPAC-Name | Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom |
| Mehr anzeigen |