Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kaliumdichromat-Flüssigfilter
Produktkode 10320171 Shop alle Thermo Scientific produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2 Stk./Set
6 Stk./Set
Förpackningsstorlek
2 Sets
6 Stück
Produktkode Menge unitSize
10320171 6 Stk./Set 6 Stück
11853774 2 Stk./Set 2 Sets
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Produktkode 10320171
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Thermo Scientific™ Kaliumdichromat-Flüssigfilter zur Qualifizierung der Geräteleistung sind NIST-rückführbar.
Thermo Scientific™ Kaliumdichromat-Flüssigfilter zur Qualifizierung der Geräteleistung sind NIST-rückführbar. Zur Qualifizierung der Leistung Ihrer Spektrophotometer mit NIST-rückführbaren Thermo Scientific Kaliumdichromat-Flüssigfiltern für photometrische Genauigkeit.
Der Kaliumdichromat-Flüssigfilter ist als Satz mit zwei oder sechs Kalibrierstandards erhältlich. Die beiden Standard-Sets:
  • werden in 0,001 M Perchlorsäure in permanent versiegelten Quarzküvetten geliefert
  • sind mit beliebigen Zellenhaltern kompatibel, die rechteckige Zellen mit einer optischen Weglänge von 10 mm aufnehmen
  • sind rückführbar auf NIST™-Standards und werden mit einem Kalibrierungszertifikat ausgeliefert
  • sind kalibriert für die Verwendung mit Geräten mit einer SBW von ≤ 1,6 nm, wie beispielsweise Thermo Scientific Evolution 60, Evolution 300 und Evolution 600
Satz mit zwei Standards
  • sind bestimmt für die Prüfung der photometrischen Genauigkeit bei 430 nm gemäß dem Europäischen Arzneibuch, Abschnitt 2.2.25, Ausgabe 2005
  • enthalten einen 600 mg/l-Standard und einen entsprechenden Blank
Set mit sechs Standards
  • Entwickelt zur Prüfung der Linearität des Geräts im UV-Bereich
  • Kalibriert bei 235, 257, 313 und 350 nm
  • Der Lieferumfang besteht aus Standards mit Konzentrationen von 0, 20, 40, 60, 80 und 100 mg/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrierung 235, 257, 313, 350 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Instrumente mit einer SBW von ≤1,6 nm; Evolution 60; Evolution 300; Evolution 600
Enthält 0, 20, 40, 60 , 80, 100 mg / l Standards
Menge 6 Stk./Set
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.