Learn More
Kaliumdichromat-TS, 7,5 % (w/v), Ricca-Chemikalie
Artikelnummer. 31940502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Natürliche Polyflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31940502 100 mL Natürliche Polyflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Product Code. 31940502 Supplier Ricca Chemical Company Supplier No. R6041000100A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Chemical Identifiers
CAS 7778-50-9 , 7732-18-5
Summenformel Cr2K2O7
Molekulargewicht (g/mol) 294.182
InChI-Schlüssel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC-Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium Dichromate 7.5% (w/v) Aqueous Solution
Farbe Orange
Namenshinweis Testlösung
CAS Min. % 91.0, 6.84
CAS Max. % 95.0, 7.12
Verpackung Natürliche Polyflasche
Lösungsmittel oder Matrix wässerige Lösung
pH ∼3,5 bis 4
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Concentration or Composition Notes 7.5% (w/v)
Reinheit (%) 7.5%
Güte Labor