Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10783611 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10783611 500 g 500 Gramm
10284010 250 g 250 Gramm
10409380 3 kg 3 Kilogramm
10793611 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10783611 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/4800/53
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kaliumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:7778-77-0, Weiß, Schmelzpunkt:253,0 °C, Molekularformel:H2KO4P, Molekulargewicht:136,084, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:4,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 253 °C
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
Formelmasse 136,09 g/mol