Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073419 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10284010 250 g 250 Gramm
10783611 500 g 500 Gramm
10409380 3 kg 3 Kilogramm
10793611 1 kg 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10284010
Marke: Fisher Chemical P/4800/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Kaliumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:7778-77-0, Weiß, Schmelzpunkt:253,0 °C, Molekularformel:H2KO4P, Molekulargewicht:136,084, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:4,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 253°C
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter