Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Kaliumdihydrogenphosphat, hochrein, SLR
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 253 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 4.5 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 3 kg |
| IUPAC-Name | Kaliumdihydrogenphosphat |
| Formelmasse | 136,09 g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |