Learn More
Kaliumdihydrogenphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410113 2500 g 2500 Gramm
11400113 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410113 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12142.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00 €
    129.65 € / 2500 Gramm
    Sparen 14.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verliert H2O bei 400 °C, bildet Metaphosphat
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumdihydrogenphosphat wird als Lebensmittelzusatzstoff, Düngemittel (NPK), Farbzusatzstoff, Beschichtungszusatzstoff, Klebstoff, Puffermittel und in optischen Modulatoren verwendet. Es wird in Forschungs- und Analyselabors häufig als Puffer in mobilen/Probenvorbereitungen für die Analyse mittels Hochdruck-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und auch in der organischen Synthese eingesetzt. MKP, Monokaliumphosphat, wird aufgrund seiner nicht linearen optischen Eigenschaften in optischen Modulatoren und für die Frequenzverdopplung (SHG) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Verliert H{2}O bei 400 °, bildet Metaphosphat, hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Dihydrogen Phosphate
Schmelzpunkt 253°C
Menge 2500 g
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 136.09
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.338