Learn More
Kaliumdihydrogenphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3345469
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11400113
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12142.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verliert H2O bei 400 °C, bildet Metaphosphat
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumdihydrogenphosphat wird als Lebensmittelzusatzstoff, Düngemittel (NPK), Farbzusatzstoff, Beschichtungszusatzstoff, Klebstoff, Puffermittel und in optischen Modulatoren verwendet. Es wird in Forschungs- und Analyselabors häufig als Puffer in mobilen/Probenvorbereitungen für die Analyse mittels Hochdruck-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und auch in der organischen Synthese eingesetzt. MKP, Monokaliumphosphat, wird aufgrund seiner nicht linearen optischen Eigenschaften in optischen Modulatoren und für die Frequenzverdopplung (SHG) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Verliert H{2}O bei 400 °, bildet Metaphosphat, hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Dihydrogen Phosphate
Schmelzpunkt 253 °C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 136.09
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.338