Learn More
Kaliumdiphosphat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10378860 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Unit Size:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10378860 25 g Glasflasche 25 Gramm
10411101 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10454195 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10378860 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 269230250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7320-34-5
Summenformel K4O7P2
Molekulargewicht (g/mol) 330.33
MDL-Nummer MFCD00011393
InChI-Schlüssel RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC-Name Tetrakalium; Phosphonatophosphat
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium diphosphate
Schmelzpunkt 1090°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel K4O7P2
Merck Index 15, 7783
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 330.34
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein