Learn More
Kaliumethylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367847 1 kg 1 Kilogramm
11377847 50 g 50 Gramm
11357847 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014263.A1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 917-58-8 | C2H5KO | 84.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-58-8
Summenformel C2H5KO
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00054277
InChI-Schlüssel RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
PubChem CID 23670592
SMILES [K+].CC[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium ethoxide
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Farbe Braun bis gelb
Geruch Alkoholähnlich
Strukturformel KOCH2CH3
Menge 1 kg
UN-Nummer UN3206
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol, ether
IUPAC-Name Kalium;ethanolat
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver