Learn More
Kaliumethoxid, 99+ % (Metallbasis), 15 % w/v in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393528 100 mL 100 Milliliter
11383528 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039161.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 917-58-8 | Molecular Formula: C2H5KO | Molecular Weight: 84.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-58-8
Summenformel C2H5KO
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00054277
InChI-Schlüssel RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
PubChem CID 23670592
IUPAC-Name Kalium;ethanolat
SMILES [K+].CC[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium ethoxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Geruch Alcohol-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel KOCH2CH3
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3274
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 15% w/v in ethanol
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use