Learn More
Kaliumethoxid, 99+ % (Metallbasis), 15 % w/v in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050632
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11383528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039161.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-58-8
Summenformel C2H5KO
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00054277
InChI-Schlüssel RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
PubChem CID 23670592
IUPAC-Name Kalium;ethanolat
SMILES [K+].CC[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium ethoxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Geruch Alkoholähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel KOCH2CH3
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3274
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts vigorously with water.
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 15% w/v in ethanol
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use