Learn More
Kaliumethylxanthogenat, technische Qualität, 90 %, TRC
Artikelnummer. 30424448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424448 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424448 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69710010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Ethyl Xanthogenate technical grade','90%
CAS 140-89-6
Summenformel C3 H5 O S2 . K
Menge 10 g
Synonym Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (1:1), Carbonic acid','dithio-','O-ethyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (9CI), (O-Ethyl dithiocarbonato)potassium, BKs, BKs (flotation agent), Dithiocarbonic acid O-ethyl ester potassium salt, Ethoxymethanedithioic acid potassium, Ethyl potassium xanthate, Ethyl potassium xanthogenate, Ethylxanthic acid potassium salt, KEX, O-Ethyl dithiocarbonate potassium salt, O-Ethyl potassium dithiocarbonate, Potassium O-ethyl carbonodithioate, Potassium O-ethyl dithiocarbonate, Potassium ethylxanthate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthate, Potassium xanthogenate, Z 3, Z 3 (pesticide)
InChI-Formel InChI=1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCOC(=S)[S-]
IUPAC-Name Kalium;Ethoxymethandithioat
Molekulargewicht (g/mol) 160.3
Formelmasse 159.9419