Learn More
Kaliumethyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11986081 1 g 1 Gramm
11996081 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986081 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444880010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 44248-07-9 | C2H5BF3K | 135.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 44248-07-9
Summenformel C2H5BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 135.97
MDL-Nummer MFCD04112713
InChI-Schlüssel GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ethyltrifluoroborate, potassium ethyltrifluoroboranuide, potassium ethytrifluoroborate, amtb738, ethyltrifluoroborate potassium salt, potassium ethyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23668491
IUPAC-Name Kalium; Ethyl(trifluor)boranuid
SMILES [K+].CC[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium ethyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 80.0°C to 84.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 135.97
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium ethyltrifluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.