Learn More
Kaliumhexacyanidoferrat(III), 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636974 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10636974
Marke: Thermo Scientific Acros 196780050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
MDL-Nummer MFCD00011392
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium ferricyanide
Namenshinweis 98%
Farbe Orange bis rot
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Merck Index 15, 7751
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Trikalium hexacyanoirontris(Ylium)
Formelmasse 329.26
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.85