Learn More
Kaliumhexacyanidoferrat, ≥99.0 %, (ACS-Reagenzienqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. p-3547256 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11437842 100 g 100 Gramm
11447842 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11437842
Marke: MP Biomedicals 0215255980
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
MDL-Nummer MFCD00011392
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumferrocyanid, Preußischrot, Kaliumferrocyanat, Trikalium-Hexacyanoferrat, Kaliumcyanoferrat, Eisenkaliumzyanid, Trikalium-Ferricyanid, Trikalium-Eisen-Hexacyanid, Trikaliumferrat-Hexacyanid, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC-Name Trikalium; Eisen(3+); Hexacyanid
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumferrocyanat
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥ 99.0 %
Formelmasse 329.5
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium ferricyanide