Learn More
Kaliumferrocyanid, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558084 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 15558084
Marke: Avantor J.T.Baker 310405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumferrocyanat
CAS 13746-66-2
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Summenformel C6FeK3N6
MDL-Nummer MFCD00011392
Synonym Kaliumferrocyanid, Preußischrot, Kaliumferrocyanat, Trikalium-Hexacyanoferrat, Kaliumcyanoferrat, Eisenkaliumzyanid, Trikalium-Ferricyanid, Trikalium-Eisen-Hexacyanid, Trikaliumferrat-Hexacyanid, CCRIS 5559
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC-Name Trikalium; Eisen(3+); Hexacyanid
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Formelmasse 329.26
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 1.85 kg