Learn More
Kaliumferrocyanidlösung gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11404729 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11404729 100 ml 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11404729
Marke: Reagecon 1069801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreines, beständiges Produkt, entwickelt und getestet für Anwendungen nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.).
  • Reagenz, Lösung nach Europäischem Arzneibuch
  • Hochreines, beständiges Produkt, entwickelt und getestet für Anwendungen nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.).
  • Dazu gehören die Verwendung bei der Identifizierung von Ionen und funktionellen Gruppen (2.3.1) und als Reagenz bei der Durchführung von Tests, die in mehreren EP-Monographien beschrieben sind.q
  • NIST-konform.
  • Dieses Reagecon Ph. Eur.-Reagenz liefert akkurate, gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
Spezifikation
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Verfahren EP-Tests
Menge 100 ml