Learn More
Kaliumferrocyanid-Trihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium ferrocyanide trihydrate |
| Schmelzpunkt | 70.0°C |
| Namenshinweis | p.a. |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 2.5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Strukturformel | K4Fe(CN)6·3H2O |
| Merck Index | 15, 7752 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Mehr anzeigen |