Learn More
Kaliumfluorid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10136683 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10136683 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10469910 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10136683 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 212600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 €
    154.00 € / 1 Kilogramm
    Sparen 10.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-23-3
Summenformel FK
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
MDL-Nummer MFCD00011398
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride kf, potassium fluorure, potassium fluoride, anhydrous, potassiumfluoride, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluorure french, unii-9082wg1g3f, potassium fluoride, ccris 1568, fluorure de potassium
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC-Name Kaliumfluorid
SMILES [F-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1505.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium fluoride
Schmelzpunkt 860.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 920 g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid, insoluble in alcohol unless water is present
Formelmasse 58.09
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.48
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.