Learn More
Kaliumfluorid-Dihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15179233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15179233 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10713401 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10533571 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15179233 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00 €
    215.00 € / 1 Kilogramm
    Sparen 15.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-21-5
Summenformel FH4KO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
MDL-Nummer MFCD00149929
InChI-Schlüssel MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium fluoride dihydrate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Dichte 2.45
Strukturformel KF·2H2O
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282
IUPAC-Name Kalium; Fluorid; Dihydrat
Formelmasse 94.13
Reinheit (%) 19.65 to 20.70% (F)
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke