Learn More
Kaliumfluorid-Dihydrat, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell ™
Artikelnummer. p-7120698 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15672160
Marke: Honeywell Research Chemicals 2218725G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-21-5
Summenformel FH4KO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
MDL-Nummer MFCD00149929
InChI-Schlüssel MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumfluorid-Dihydrat, Kaliumdihydratfluorid, Kaliumfluorid-Dihydrat ,98.5+ %, Kaliumfluorid-Dihydrat, Puratronic, Kaliumfluorid, Dihydrat, Kaliumfluorid KF, Dihydrat, Kaliumfluoriddihydrat, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumflourid-Dihydrat
Menge 5 g
Strukturformel KF · 2H2O
UN-Nummer UN1812
IUPAC-Name Kalium; Fluorid; Dihydrat
Formelmasse 94.13 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche