Learn More
Potassium Fluoride Dihydrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Fluoride Dihydrate |
| CAS | 13455-21-5 |
| Summenformel | KF . 2H2O |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| SMILES | O.O.[F-].[K+] |
| IUPAC-Name | potassium;fluoride;dihydrate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 94.13 |
| Formelmasse | 93.9832 |