Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumflourid |
| Namenshinweis | Gereinigt, ≥99% |
| CAS | 7789-23-3 |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Menge | 20 kg |
| Summenformel | FK |
| MDL-Nummer | MFCD00011398 |
| UN-Nummer | UN1812 |
| Beilstein | 3902818 |
| Synonym | Kaliumflourid, Kaliumfluorid, Kaliumfluorid KF, Kaliumflour, Fluor de Kalium, Kaliumfluor französisch, Kaliumfluorid auf Calciumfluorid, Kaliumfluorid, wasserfrei, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium fluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H301+H311+H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.