Learn More
Kaliumfluorsulfat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363888
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11363888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040322.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13455-22-6 | FKO3S | 138.15 g/mol
Use as primary and secondary intermediate. Finds application in chemical research..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-22-6
Summenformel FKO3S
Molekulargewicht (g/mol) 138.15
MDL-Nummer MFCD00216618
InChI-Schlüssel VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluorosulfate, potassium sulfurofluoridate, potassium fluorosulphate, fluorosulfonyloxypotassium, acmc-1c0t1, potassium fluorosulfonyl oxidanide, potassium ion o-fluorosulfonyl oxidanidolate, fluorosulfuric acid,potassium salt 8ci,9ci
PubChem CID 23678652
IUPAC-Name Kaliumsulfurofluoridat
SMILES [K+].[O-]S(F)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium fluorosulfate
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Klumpen
Menge 10 g
Strukturformel KSO3F
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Hydrolysis.
Formelmasse 138.16
Reinheit (%) 99.5%
Empfindlichkeit Moisture sensitive