Learn More
Kaliumformiat, 96%, praktisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10677031 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10563134 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15129283 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 418221000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-29-4
Summenformel CHKO2
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00013100
InChI-Schlüssel WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
IUPAC-Name Calium;formiat
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium formate
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HCOOK
Menge 100 g
Merck Index 15,7754
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 96%
Güte Praktische
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium formate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.