Learn More
Kaliumformiat, 99 % (Wasser<2 %), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium formate acts as an intermediate in the formate potash process for the production of potassium. It is a deicing salt for used on roads. It serves as a corrosion inhibitor, an anti-scaling agent, a functional fluid, a processing aid and used in petroleum production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kaliumformiat tritt als Zwischenprodukt im Formiat-Pottasche-Verfahren zur Herstellung von Kalium auf. Wird als Enteisungssalz auf Straßen verwendet. Dient als Korrosionshemmer, Wasserenthärter, Funktionsfluid, Verarbeitungshilfsstoff und wird in der Erdölindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Formate |
| Schmelzpunkt | 165°C to 168°C |
| Dichte | 1.91 |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Wasser < 2 %) |
| Menge | 1000 g |
| Beilstein | 3623272 |
| Empfindlichkeit | Very Hygroscopic |
| Merck Index | 14,7633 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol; Insoluble in ether. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium formate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium formate