Learn More
Kaliumformiat, 99 % (Wasser<2 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3346447
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11411938 250 g 250 Gramm
11401938 1000 g 1000 Gramm
11421938 5000 g 5000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11411938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14551.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.115 g/mol
Potassium formate acts as an intermediate in the formate potash process for the production of potassium. It is a deicing salt for used on roads. It serves as a corrosion inhibitor, an anti-scaling agent, a functional fluid, a processing aid and used in petroleum production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumformiat tritt als Zwischenprodukt im Formiat-Pottasche-Verfahren zur Herstellung von Kalium auf. Wird als Enteisungssalz auf Straßen verwendet. Dient als Korrosionshemmer, Wasserenthärter, Funktionsfluid, Verarbeitungshilfsstoff und wird in der Erdölindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-29-4
Summenformel CHKO2
Molekulargewicht (g/mol) 84.115
MDL-Nummer MFCD00013100
InChI-Schlüssel WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
IUPAC-Name Calium;formiat
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Formate
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Dichte 1.91
Prozentgehaltsbereich 99%
Hinweise zum Prozentgehalt (Wasser < 2 %)
Menge 250 g
Beilstein 3623272
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Merck Index 14,7633
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol; Insoluble in ether.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium formate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium formate