Learn More
Kaliumformat, Purum p.a., ≥99.0% (NT), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Siedepunkt | >167 °C |
Chemischer Name oder Material | Kaliumformiat |
Schmelzpunkt | 165 °C bis 168 °C |
CAS | 590-29-4 |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 500 g |
Summenformel | CHKO2 |
Strukturformel | HCOOK |
MDL-Nummer | MFCD00013100 |