Learn More
Kaliumhexabromtellurat(IV), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395168 25 g 25 Gramm
11315178 5 g 5 Gramm
11305178 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11395168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044081.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16986-18-8
Summenformel Br6K2Te
Molekulargewicht (g/mol) 685.221
MDL-Nummer MFCD03427026
InChI-Schlüssel HMFRPYOIJYYQFO-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium hexabromotellurate iv
PubChem CID 121233754
SMILES [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Te](Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexabromotellurate (IV)
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3284
Formelmasse 685.22
Reinheit (%) 99.99%