Learn More
Kaliumhexachlorpalladat(IV), Pd 26.3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391968
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391968 5 g 5 Gramm
11381968 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011884.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16919-73-6 | Cl6K2Pd | 397.317 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16919-73-6
Summenformel Cl6K2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 397.317
MDL-Nummer MFCD00043081
InChI-Schlüssel OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachloropalladate iv, dipotassium hexachloropalladate, dipotassium hexachloropalladate 2-, ccris 7827, potassiuim hexachloropalladate iv, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, potassium palladium iv chloride, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, oc-6-11, potassium chloropalladate iv 6ci, dipotassiumhexachloropalladate
PubChem CID 61852
IUPAC-Name Dikalium; Hexachlorpalladium(2-)
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexachloropalladate(IV)
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 397.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 26.3% min.
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.738 g/mL