Learn More
Kaliumhexacyanokobaltat(III), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10348100
Marke: Thermo Scientific 203920050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13963-58-1 | C6CoK3N6 | 332.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13963-58-1
Summenformel C6CoK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 332.34
MDL-Nummer MFCD00011391
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexacyanocobaltate(III)
Namenshinweis 95%
Farbe Braun bis gelb
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel K3[Co(CN)6]
Merck Index 15, 7758
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 332.34
Reinheit (%) 95%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.87
Dichte 1.8700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexacyanocobaltate(III)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.