Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II), reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10214160 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10214160
Marke: Fisher Chemical P/4920/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
CAS 14459-95-1
Farbe Gelb
pH 9.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel C6H6FeK4N6O3
MDL-Nummer MFCD00167023
InChI-Schlüssel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC-Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
Molekulargewicht (g/mol) 422.39
Formelmasse 422.4g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Kaliumhexacyanoferrat (II)
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium ferrocyanide trihydrate