Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, ≥98.5 %, Reagenzienqualität, Honeywell ™
Artikelnummer. p-7120701 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15668060
Marke: Honeywell Research Chemicals P9387100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥98.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14459-95-1
Summenformel C6H6FeK4N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 422.39
MDL-Nummer MFCD00167023
InChI-Schlüssel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat
Schmelzpunkt 70 °C
Farbe Gelb
Menge 100 g
Strukturformel K4Fe(CN)6 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 422.39 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 1,85 g/cu.cm bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis