Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442378
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442378 100 g -
11452378 500 g 500 Gramm
11462378 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15736.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat wird häufig in Antiklumpmitteln für Straßen- und Speisesalz verwendet. Es wird zur Aufreinigung von Zinn und der Trennung von Kupfer von Molybdänerzen verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Wein und Zitronensäure. In der analytischen Chemie wird es zur Bestimmung der Konzentration von Kaliumpermanganat verwendet. In Kombination mit Kaliumferricyanid und phosphatgepufferter Lösung wirkt es als Puffer für Beta-Galactosidase. Darüber hinaus wird es als Düngemittel für Pflanzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol und Äther.
Hinweise
Beginnt Wasser bei 60 0C zu verlieren, wasserfrei bei 100 0C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14459-95-1
Summenformel C6H6FeK4N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 422.39
MDL-Nummer MFCD00167023
InChI-Schlüssel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium ferrocyanide trihydrate
IUPAC-Name Tetrapotassium hexacyanoironbis(Ylium)-Trihydrat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
pH 9.5
Menge 100 g
Merck Index 14,7631
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Formelmasse 422.39 (368.36 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.85
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium ferrocyanate trihydrate