Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 70°C |
| Farbe | Gelb |
| pH | 9.5 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 1 kg |
| Formelmasse | 422.4g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kaliumhexacyanoferrat (II)
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium ferrocyanide trihydrate