Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073423 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10568630
Marke: Fisher Chemical P/4960/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14459-95-1
Summenformel C6H6FeK4N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 422.39
MDL-Nummer MFCD00167023
InChI-Schlüssel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Tetrapotassium-Hexacyanoironbis(Ylium)-Trihydrat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
Farbe Gelb
pH 9.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 422.4g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Produktidentifikator
  • Kaliumhexacyanoferrat (II)
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium ferrocyanide trihydrate