Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
6 x 500 g
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15633340
Marke: Honeywell-Fluka 31254500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14459-95-1
Summenformel C6H6FeK4N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 422.39
MDL-Nummer MFCD00167023
InChI-Schlüssel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 500 g
Strukturformel K4Fe(CN)6 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 422.39 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A