Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(III), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458786
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458786 250 g 250 Gramm
11448786 1000 g 1000 Gramm
11468786 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16946.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Potassium hexacyanoferrate(III) is used in reading palimpsests and old manuscripts, in blueprint drawing and in photography (Cyanotype process). It finds application to harden iron and steel, in electroplating, dyeing wool and as a laboratory reagent. It is a mild oxidizing agent used in organic synthesis. It is associated with potassium hydroxide solution used to formulate Murakami’s etchant, which is useful for metallographers to provide contrast between binder and carbide phases in cemented carbides. Further, it is used in many amperometric biosensors as an electron transfer agent replacing an enzyme's natural electron transfer agent such as oxygen with the enzyme glucose oxidase. It is an active ingredient in blood glucose meters used by diabetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhexacyanoferrat(III) wird bei der Lektüre von Palimpsesten und alten Schriften, in der Blaupause und in der Fotografie (Cyanotyp-Verfahren) verwendet. Es findet Anwendung zum Aushärten von Eisen und Stahl, in der Galvanik, beim Färben von Wolle und als Laborreagenz. Es ist ein mildes Oxidationsmittel, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es wird mit Kaliumhydroxidlösung in Verbindung gebracht, die zur Formulierung von Murakamis-Ätzwerk verwendet wird, was für Metallografen nützlich ist, um einen Kontrast zwischen Binder und Hartmetallphasen in zementierten Carbiden zu erzeugen. Darüber hinaus wird es in vielen amperometrischen Biosensoren als Elektronenübertragungsmittel verwendet, das ein natürliches Elektronenübertragungsmittel wie Sauerstoff durch das Enzym Glucoseoxidase ersetzt. Es ist ein Wirkstoff in Blutzuckermessgeräten, die von Diabetikern verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Säure. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, Salzsäure und Cyaniden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
MDL-Nummer MFCD00011392
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexacyanoferrate(III)
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 250 g
Strukturformel K3Fe(CN)6
Merck Index 14,7630
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acid. Slightly soluble in alcohol.
IUPAC-Name Trikalium; Eisen(3+); Hexacyanid
Formelmasse 329.26
Reinheit (%) ≥98%
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 1.89