Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(III), 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumhexacyanoferrat(III) |
Farbe | Rot |
pH | 8.0 (bei 20 °C) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 500 g |
Strukturformel | K3Fe(CN)6 |
Formelmasse | 329.24 mol |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Poly-Flasche |