Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(III), zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073422 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10050320 250 g 250 Gramm
10578440 500 g 500 Gramm
10234110 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10050320
Marke: Fisher Chemical P/4880/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
MDL-Nummer MFCD00011392
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Farbe Orange bis rot
pH 6
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 250 g
IUPAC-Name Trikalium hexacyanoirontris(Ylium)
Formelmasse 329.26g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter