Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(III), reinst, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10617232 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Unit Size:
250 Gramm
500 Gramm
Product Code. Menge unitSize
10617232 250 g 250 Gramm
10172150 500 g 500 Gramm
2 options
Product Code. 10617232
Brand: Fisher Chemical P/4840/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
MDL-Nummer MFCD00011392
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC-Name Trikalium; Eisen(3+); Hexacyanid
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifications
Farbe Orange bis rot
pH 6
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 329.26g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter