Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10568820 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
500 Gramm
Product Code. Menge unitSize
10568820 500 g 500 Gramm
10204210 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Product Code. 10568820
Brand: Fisher Chemical P/5120/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 298-14-6
Summenformel CHKO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
MDL-Nummer MFCD00011402
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifications
Schmelzpunkt 292°C
Farbe Gelb
pH 8.2
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
Formelmasse 100.12g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter