Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073425
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
298-14-6
CHKO3
100.11
MFCD00011402
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
516893
CHEBI:81862
[K+].OC([O-])=O
298-14-6
CHKO3
100.11
MFCD00011402
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
516893
CHEBI:81862
[K+].OC([O-])=O
Schmelzpunkt 292°C
Farbe Gelb
pH 8.2
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
Formelmasse 100.12g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter