Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15149724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15149724 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15284834 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15294834 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15149724 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.35 €
    45.30 € / 1 Kilogramm
    Sparen 3.05 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-14-6
Summenformel CHKO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
MDL-Nummer MFCD00011402
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen carbonate
Schmelzpunkt 292.0°C
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel KHCO3
Merck Index 15,773
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
Formelmasse 100.12
Güte Extrarein